Få mere at vide
R&D Systems™ BTS
Artikelnummer. 18084172
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
18084172 10 mg
1 options
Artikelnummer. 18084172 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. 1870/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1796.80 DKK
    1626.45 DKK / 10mg
    Spare 170.35 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Selective inhibitor of skeletal muscle myosin II ATPase activity
Selective inhibitor of the ATPase activity of skeletal muscle myosin II subfragment 1 (S1) (IC50 ∽ 5 mM). Reversibly blocks gliding motility and suppresses force and twitch production in fast skeletal muscle.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale BTS
CAS 1576-37-0
Mængde 10 mg
Produktlinje Tocris
Molekylær formel C14H15NO2S
Formel vægt 261.34
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 261.339