Få mere at vide
BTR-1, MedChemExpress
Beskrivelse
BTR-1 is an active anti-cancer agent, causes S phase arrest, and affects DNA replication in leukemic cells. BTR-1 activates apoptosis and induces cell death.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | BTR-1 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 18331-34-5 |
| Farve | Yellow |
| Mængde | 5 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C12H11NOS2 |
| Til brug med (applikation) | Neuroscience-Neurodegeneration |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 25 mg/mL (100.26 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | S=C(N(CC)C/1=O)SC1=C/C2=CC=CC=C2 |
| Vis mere |