Få mere at vide
BTK IN-1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16463648
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16463648 10 mg 10mg
16426387 5 mg -
16424736 100 mg -
16400047 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16463648 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101941
MedChemExpress BTK IN-1 (SNS062 analog) is a potent BTK inhibitor, with an IC50 of <100 nM.
BTK IN-1 (SNS062 analog) is a potent BTK inhibitor, with an IC50 of <100 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale BTK IN-1
CAS 1270014-40-8
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C19H21ClN6O
Mængde 10 mg
Synonym SNS062 analog
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (259.83 mM)
SMIL O=C(NC1CN(C2=C3C(NC=C3)=NC=N2)CCC1)CNC4=CC=CC(Cl)=C4
Molekylvægt (g/mol) 384.86
Formel vægt 384.86
Procent renhed 98.91%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease