Få mere at vide
BTEX Mixture 558 5000 μg/mL in Hexane, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzene∣Ethylbenzene∣m-Xylene (1,3-Dimethylbenzene)∣o-Xylene (1,2-Dimethylbenzene)∣p-Xylene (1,4-Dimethylbenzene)∣Toluene |
| CAS | 71-43-2, 100-41-4, 108-38-3, 95-47-6, 106-42-3, 108-88-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | Benzene∣Ethylbenzene∣m-Xylene (1,3-Dimethylbenzene)∣o-Xylene (1,2-Dimethylbenzene)∣p-Xylene (1,4-Dimethylbenzene)∣Toluene |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Hexane |
| Mængde | 1 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Benzene 5000 μg/mL∣Ethylbenzene 5000 μg/mL∣m-Xylene (1,3-Dimethylbenzene) 5000 μg/mL∣o-Xylene (1,2-Dimethylbenzene) 5000 μg/mL∣p-Xylene (1,4-Dimethylbenzene) 5000 μg/mL∣Toluene 5000 μg/mL |