Få mere at vide
Corning™ BTD volumenvippekontakt
Corning™ BTD volumenvippekontakt
Brand:  Corning™ 6859
107.29 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 16882100
  • 108.04 DKK / Hver
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 13-01-2026
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Tekniske data
BTD volumenvippekontakt
2,5 til 50 ml
Dispensering af organiske eller uorganiske væsker
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Corning™ BTD volumenvippekontakt > 2,5 til 50 ml