Få mere at vide
Corning™ BTD ventilhoved komplet
Artikelnummer. 16812100 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
2,5 til 10 ml
25 til 100 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
16812100 25 til 100 ml Hver
16802100 2,5 til 10 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16812100 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 6852
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1135.00 DKK
    1059.79 DKK / Pakke med 1
    Spare 75.21 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 14-04-2027
Corning™ ventilhoved komplet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt BTD ventilhoved komplet
Volumen (metrisk) 25 til 100 ml
Til brug med (applikation) Dispensering af organiske eller uorganiske væsker