Få mere at vide
Corning™ BTD ventilhoved komplet
Artikelnummer. 16802100 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
2,5 til 10 ml
25 til 100 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) unitSize
16802100 2,5 til 10 ml -
16812100 25 til 100 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16802100 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 6851
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    860.00 DKK
    801.80 DKK / Pakke med 1
    Spare 58.20 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Corning™ ventilhoved komplet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt BTD ventilhoved komplet
Volumen (metrisk) 2,5 til 10 ml
Til brug med (applikation) Dispensering af organiske eller uorganiske væsker