Få mere at vide
Molecular Probes™ BTC, AM, cellegennemtrængende
Mængde:
100μ g
Pakningsstørrelse:
1000µg
Beskrivelse
BTC, AM er en cellegennemtrængende coumarinbenzothiazol-baseret Ca 2+ indikator. Det udviser et skift i excitationsmaksimum fra ca. 480 nm til 400 nm ved binding af Ca2 + , hvilket tillader ratiometriske målinger, der i det væsentlige er uafhængige af ujævn farvebelastningscelletykkelse, fotoblegning og farvelækage. BTC har høj selektivitet for Ca 2+ og en Kd∼ 7 μM muliggør kvantificering af høje intracellulære Ca2 + -niveauer .
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren -5°C til -30°C og beskyttes mod lys. |
| Detektionsmetode | fluorescens |
| Til brug med (applikation) | Cellelevedygtighed og spredning |
| Til brug med (udstyr) | Flowcytometre |
| Produkttype | Zink indikator |
| Mængde | 100μ g |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |