Få mere at vide
Novus Biologicals™ BTBD7 Antibody Blocking Peptide
Artikelnummer. 18504924 Shop alle Bio Techne produkter
Mængde:
0,25 mg
Artikelnummer. 18504924
Brand: Novus Biologicals™ NBP149652PEP
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Gen-id (Entrez) 55727
Arter Human
Renhed >85%, by HPLC
Koncentration 2.5 mg/mL
Indhold og opbevaring Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Til brug med (applikation) This Peptide is Useful as a Blocking Peptide for Antibody NBP1-49652 Applications: Immmunodepletion, Competition Assay
Gene Alias BTB (POZ) domain containing 7, DKFZp686N0544, FLJ10648, FUP1BTB/POZ domain-containing protein 7, KIAA1525, MGC48310
Gen symbol BTBD7
Mængde 0,25 mg
Forskningskategori Cancer
Opbevaringsbuffer Sodium Bicarbonate buffer, pH 8.00 containing up to 10% DMSO