Få mere at vide
BTB06584, MedChemExpress
Beskrivelse
BTB06584 is a selective and IF1-dependent mitochondrial F1Fo-ATPase inhibitor without compromising ATP synthesis. BTB06584 can delays ischaemic cell death.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | BTB06584 |
| CAS | 219793-45-0 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C19H12ClNO6S |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 47 mg/mL (112.49 mM) |
| SMIL | ClC1=CC=C(C(OC2=C([N+]([O-])=O)C=CC(S(C3=CC=CC=C3)(=O)=O)=C2)=O)C=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 417.82 |
| Formel vægt | 417.82 |
| Vis mere |