Få mere at vide
Thermo Scientific™ BSTFA silyleringsreagens
Artikelnummer. p-4527566 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
10 x 1 ml ampuller
100 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Hver
Pakke med 10
Artikelnummer. 11557570
Brand: Thermo Scientific™ TS38828
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Opnå fremragende GC-separationer med Thermo Scientific™ BSTFA silyleringsreagens.
Forbedre GC-analyse med Thermo Scientific™ BSTFA silyleringsreagens. De meget flygtige biprodukter mono(trimethylsilyl)trifluoracetamid (BSTFA) og trifluoracetamid eluerer med opløsningsmiddelfronten for at sikre fremragende kromatografiske adskillelser. Dette silyleringsreagens reagerer med en lang række polære forbindelser og er særligt velegnet til GC-analyser af nogle laverekogende TMS-aminosyrer og TMS Krebs-cyklussyrer.
BSTFA er en kraftfuld thrimethylsilyldonor med donorstyrke, der er sammenlignelig med dens ufluorerede analoge BSA [N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamid]. BSTFA reagerer for at erstatte labile hydrogener på en lang række polære forbindelser med en -Si( CH3 ) 3- gruppe. Denne fysiske egenskab er særlig nyttig ved gaskromatografi af nogle laverekogende TMS-aminosyrer og TMS Krebs-cyklussyrer.
  • Øget flygtighed af reaktionsbiprodukter mono(trimethylsilyl)trifluoracetamid og trifluoracetamid i forhold til tilsvarende ikke-fluorerede forbindelser fra BSA
  • Øget flygtighed gør det muligt at derivatisere mindre molekyler, hvormed TMS-derivaterne eluerer med biprodukterne fra BSA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med GC
Standard koncentration 98 til 100 %
Varebeskrivelse 25 g
Opbevaring 2 °C til 8 °C
Mængde 25 g
Standard komponenter Trimethylsilyl-2,2,2-trifluor-N-(trimethylsilyl)acetimidat
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: trimethylsilyl-2,2,2-triflouro-N-(trimethylsilyl) acetimidate
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.