Description
Opnå fremragende GC-separationer med Thermo Scientific™ BSTFA silyleringsreagens.
Forbedre GC-analyse med Thermo Scientific™ BSTFA silyleringsreagens. De meget flygtige biprodukter mono(trimethylsilyl)trifluoracetamid (BSTFA) og trifluoracetamid eluerer med opløsningsmiddelfronten for at sikre fremragende kromatografiske adskillelser. Dette silyleringsreagens reagerer med en lang række polære forbindelser og er særligt velegnet til GC-analyser af nogle laverekogende TMS-aminosyrer og TMS Krebs-cyklussyrer.
- Øget flygtighed af reaktionsbiprodukter mono(trimethylsilyl)trifluoracetamid og trifluoracetamid i forhold til tilsvarende ikke-fluorerede forbindelser fra BSA
- Øget flygtighed gør det muligt at derivatisere mindre molekyler, hvormed TMS-derivaterne eluerer med biprodukterne fra BSA
Specifications
Specifications
| Til brug med | GC |
| Standard koncentration | 98 til 100 % |
| Opbevaring | 2 °C til 8 °C |
| Mængde | 10 x 1 ml ampuller |
| Standard komponenter | Trimethylsilyl-2,2,2-trifluor-N-(trimethylsilyl)acetimidat |
Safety and Handling
- BSTFA, 10 x 1 mL
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P233-Hold beholderen tæt lukket.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.