Få mere at vide
Thermo Scientific™ BSTFA silyleringsreagens
Artikelnummer. 11567570 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
10 x 1 ml ampuller
100 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Hver
Pakke med 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11567570 100 g Hver
11557570 25 g 25g
11776957 10 x 1 ml ampuller Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11567570 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. TS38829
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Opnå fremragende GC-separationer med Thermo Scientific™ BSTFA silyleringsreagens.
Forbedre GC-analyse med Thermo Scientific™ BSTFA silyleringsreagens. De meget flygtige biprodukter mono(trimethylsilyl)trifluoracetamid (BSTFA) og trifluoracetamid eluerer med opløsningsmiddelfronten for at sikre fremragende kromatografiske adskillelser. Dette silyleringsreagens reagerer med en lang række polære forbindelser og er særligt velegnet til GC-analyser af nogle laverekogende TMS-aminosyrer og TMS Krebs-cyklussyrer.
BSTFA er en kraftfuld thrimethylsilyldonor med donorstyrke, der er sammenlignelig med dens ufluorerede analoge BSA [N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamid]. BSTFA reagerer for at erstatte labile hydrogener på en lang række polære forbindelser med en -Si( CH3 ) 3- gruppe. Denne fysiske egenskab er særlig nyttig ved gaskromatografi af nogle laverekogende TMS-aminosyrer og TMS Krebs-cyklussyrer.
  • Øget flygtighed af reaktionsbiprodukter mono(trimethylsilyl)trifluoracetamid og trifluoracetamid i forhold til tilsvarende ikke-fluorerede forbindelser fra BSA
  • Øget flygtighed gør det muligt at derivatisere mindre molekyler, hvormed TMS-derivaterne eluerer med biprodukterne fra BSA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med GC
Standard koncentration 98 til 100 %
Opbevaring 2 °C til 8 °C
Mængde 100 g
Standard komponenter Trimethylsilyl-2,2,2-trifluor-N-(trimethylsilyl)acetimidat
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.