Beskrivelse
Opnå fremragende GC-separationer med Thermo Scientific™ BSTFA silyleringsreagens.
Forbedre GC-analyse med Thermo Scientific™ BSTFA silyleringsreagens. De meget flygtige biprodukter mono(trimethylsilyl)trifluoracetamid (BSTFA) og trifluoracetamid eluerer med opløsningsmiddelfronten for at sikre fremragende kromatografiske adskillelser. Dette silyleringsreagens reagerer med en lang række polære forbindelser og er særligt velegnet til GC-analyser af nogle laverekogende TMS-aminosyrer og TMS Krebs-cyklussyrer.
- Øget flygtighed af reaktionsbiprodukter mono(trimethylsilyl)trifluoracetamid og trifluoracetamid i forhold til tilsvarende ikke-fluorerede forbindelser fra BSA
- Øget flygtighed gør det muligt at derivatisere mindre molekyler, hvormed TMS-derivaterne eluerer med biprodukterne fra BSA
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med | GC |
| Standard koncentration | 98 til 100 % |
| Opbevaring | 2 °C til 8 °C |
| Mængde | 25 g |
| Standard komponenter | Trimethylsilyl-2,2,2-trifluor-N-(trimethylsilyl)acetimidat |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.