Få mere at vide
Thermo Scientific™ BSTFA + –1 10% TMCS-silyleringsreagens
Artikelnummer. 11577841 Shop alle Thermo Scientific produkter
Standard komponenter:
BSTFA +1 % TMCS
BSTFA +10 % TMCS
Mængde:
10 g
10 x 1 ml ampuller
100 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10ml
Hver
Pakke med 10
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11577841
Brand: Thermo Scientific™ TS38840
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Ideel til vanskelige at silylere forbindelser, den Thermo Scientific™ BSTFA + –1 10% TMCS Silyleringsreagens er derivatiserende forbindelser.
Bruge Thermo Scientific™ BSTFA + –1 10% TMCS Silyleringsreagens til analytter, der er svære at silylere. Stærkere end BSTFA alene er denne katalyserede formulering ideel til at derivatisere forbindelser såsom fedtsyreamider og let hindrede hydroxyler til GC-analyse.
  • Fremragende til derivatisering af fedtsyreamider, let hindrede hydroxyler og andre forbindelser
  • Katalyseret formulering er stærkere end BSTFA alene
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Varebeskrivelse BSTFA +10% TMCS; 10 x 1 ml ampuller
Opbevaring 2 °C til 8 °C
Mængde 10 x 1 ml ampuller
Standard komponenter BSTFA +10 % TMCS
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H331-Giftig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P242-Anvend kun værktøj, som ikke frembringer gnister.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P330-Skyl munden.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: trimethylchlorosilane, trimethylsilyl 2,2,2-triflouro-N-(trimethylsilyl) acetimidate
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.