Få mere at vide
Thermo Scientific™ BSTFA + –1 10% TMCS-silyleringsreagens
Artikelnummer. 11517871 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Standard komponenter:
BSTFA +1 % TMCS
BSTFA +10 % TMCS
Mængde:
10 g
10 x 1 ml ampuller
100 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10ml
Hver
Pakke med 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Standard komponenter Mængde Pakningsstørrelse
11517871 BSTFA +1 % TMCS 100 g Hver
11557851 BSTFA +1 % TMCS 10 x 1 ml ampuller Pakke med 10
11597570 BSTFA +1 % TMCS 10 g Hver
11527851 BSTFA +1 % TMCS 25 g Hver
11577841 BSTFA +10 % TMCS 10 x 1 ml ampuller 10ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11517871 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. TS38834
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Ideel til vanskelige at silylere forbindelser, den Thermo Scientific™ BSTFA + –1 10% TMCS Silyleringsreagens er derivatiserende forbindelser.
Bruge Thermo Scientific™ BSTFA + –1 10% TMCS Silyleringsreagens til analytter, der er svære at silylere. Stærkere end BSTFA alene er denne katalyserede formulering ideel til at derivatisere forbindelser såsom fedtsyreamider og let hindrede hydroxyler til GC-analyse.
  • Fremragende til derivatisering af fedtsyreamider, let hindrede hydroxyler og andre forbindelser
  • Katalyseret formulering er stærkere end BSTFA alene
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med GC
Standard koncentration 98 til 100, 0,1 til 1 %
Opbevaring 2 °C til 8 °C
Mængde 100 g
Standard komponenter BSTFA +1 % TMCS
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • BSTFA +1% TMCS; 100 g
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-N-(trimethylsilyl)acetimidate
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.