Få mere at vide
Thermo Scientific™ Bsm DNA-polymerase, stort fragment (8 U/μ L)
Artikelnummer. 10364530 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1.600 enheder
Artikelnummer. Mængde
10364530 1.600 enheder
1 options
Artikelnummer. 10364530 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. EP0691
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Thermo Scientific Bsm DNA-polymerase, Large Fragment, svarer til Bst DNA-polymerase, som katalyserer 5'→ 3' syntese af DNA og mangler 5'→ 3' og 3'→ 5' exonuklease-aktiviteter.
Thermo Scientific Bsm DNA-polymerase, Large Fragment, svarer til Bst DNA-polymerase, som katalyserer 5'→ 3' syntese af DNA og mangler 5'→ 3' og 3'→ 5' exonuklease-aktiviteter. Kommer fra E. coli -celler med et klonet polA-gen fra Bacillus smithii, Bsm DNA Polymerase, Large Fragment, har stærk strengforskydningsaktivitet og er aktiv i en lang række temperaturer (30 63 –C), °med et optimum af aktivitet ved 60 °C. Med høj funktionel lighed med Bst DNA Polymerase, Large Fragment, kan dette enzym tjene som alternativ i de fleste applikationer, herunder loop-medieret isotermisk amplifikation (LAMP).
Thermo Scientific Bsm DNA-polymerase, Large Fragment, svarer til Bst DNA-polymerase, som katalyserer 5'→ 3' syntese af DNA og mangler 5'→ 3' og 3'→ 5' exonuklease-aktiviteter. Kommer fra E. coli -celler med et klonet polA-gen fra Bacillus smithii, Bsm DNA Polymerase, Large Fragment, har stærk strengforskydningsaktivitet og er aktiv i en lang række temperaturer (30 63 –C), °med et optimum af aktivitet ved 60 °C. Med høj funktionel lighed med Bst DNA Polymerase, Large Fragment, kan dette enzym tjene som et alternativ i de fleste applikationer, inklusive loop-medieret isotermisk amplifikation (LAMP).
Anvendelser
Bsm DNA Polymerase, Large Fragment, kan bruges i en lang række applikationer, herunder:
• Loop-medieret isotermisk amplifikation (LAMP)
• Helgenom-amplifikation (WGA)
• Ramification amplification (RAM)
• Tilfældig primet DNA-mærkning
• Mærkning ved udfyldning af 5'-udhæng af dsDNA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Enkeltstående enzym
Til brug med (applikation) LAMPE, RT-LAMPE, WGA, VÆDDER
Polymerase Bsm DNA polymerase
Mængde 1.600 enheder
Indhold og opbevaring
•Bsm DNA-polymerase, stort fragment (200μ L ved 8 U/μ L)
• 10X Bsm-buffer (1,25 ml)
Opbevar kl– 15 til– 25 °C.
Optimal reaktionstemperatur 60 °C
Forsendelsestilstand Tøris
Koncentration 8 U/μ L
Reaktionstid 30 til 60 minutter