Få mere at vide
Tocris Bioscience™ BSJ-03-123
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18746049
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
18746049 5 mg
1 options
Artikelnummer. 18746049 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 6921/5
Selective Cdk6 degrader
BSJ-03-123 is a selective Cdk6 Degrader (PROTAC®) (DC50 in sub 10 μM range). Displays no degradation of closely related Cdk4.
Negative control BSJ-Bump (Cat. No. 6922) also available.
PROTAC® is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 2361493-16-3
Mængde 5 mg
Molekylær formel C47H56N10O11
Formel vægt 937.02
Produkttype Degrader
Renhed 98%