Få mere at vide
Gibco™ BSEP Vesikulær Transport Assay Reagenssæt
Beskrivelse
BSEP vesikulær transport assay reagenssæt er et klar-til-brug kit, der indeholder alle reagenser, der er nødvendige til vesikulær transport assay undtagen selve vesiklerne. Reagenssættet kan bruges til vesikulær transportassay under anvendelse af radioisotop-mærket eller ikke-mærket forbindelse. Dette sæt har nok materiale til at udføre 100 vesikulære transportanalyser.
Brug BSEP Vesicular Transport Assay Reagent Set til at:
Undersøg transportør-interaktionerne for dine lægemiddelkandidater
Vurder potentialet for transportør-medierede lægemiddel-interaktioner
Opnå resultater af høj
kvalitet med et stort signal til støj-forhold . Konceptet bag ABC-transportørvesikler
’ABC-transportørvesikler er letanvendelige, effektive reagenser til tidlig vurdering af en lægemiddelkandidats substrat og lægemiddelinteraktionspotentiale. Mens ABC-transportører typisk formidler eksporten af substrater ud af celler, importerer transportører, der udtrykkes på disse inside-out vesikler, substrater ind i vesiklerne. Det er derfor muligt kvantitativt at vurdere transportaktiviteten for din forbindelse ved at bestemme mængden, der er inkorporeret i vesiklerne.
Klare og pålidelige resultater Udarbejdet af Sf9-celler, som er blevet konstrueret til at overudtrykke specifikke ABC
-transportører, giver disse 'indefra-ud'-vesikler høje niveauer af transportøraktivitet med lav baggrund, hvilket giver dig et klart signal, hvis din forbindelse er et substrat eller en hæmmer af en specifik efflux-transporter.
Kit-kompatibilitet
Vores BSEP-vesikulære transportassay-reagenssæt er designet til brug med BSEP-vesikler. De 100 vesikulære transportassays, der kan udføres med dette kit, kræver to BSEP-vesikelprodukter
Kun til forskningsbrug. Ikke beregnet til terapeutisk eller diagnostisk brug hos dyr eller mennesker.
Brug BSEP Vesicular Transport Assay Reagent Set til at:
Opnå resultater af høj
kvalitet med et stort signal til støj-forhold . Konceptet bag ABC-transportørvesikler
’ABC-transportørvesikler er letanvendelige, effektive reagenser til tidlig vurdering af en lægemiddelkandidats substrat og lægemiddelinteraktionspotentiale. Mens ABC-transportører typisk formidler eksporten af substrater ud af celler, importerer transportører, der udtrykkes på disse inside-out vesikler, substrater ind i vesiklerne. Det er derfor muligt kvantitativt at vurdere transportaktiviteten for din forbindelse ved at bestemme mængden, der er inkorporeret i vesiklerne.
Klare og pålidelige resultater Udarbejdet af Sf9-celler, som er blevet konstrueret til at overudtrykke specifikke ABC
-transportører, giver disse 'indefra-ud'-vesikler høje niveauer af transportøraktivitet med lav baggrund, hvilket giver dig et klart signal, hvis din forbindelse er et substrat eller en hæmmer af en specifik efflux-transporter.
Kit-kompatibilitet
Vores BSEP-vesikulære transportassay-reagenssæt er designet til brug med BSEP-vesikler. De 100 vesikulære transportassays, der kan udføres med dette kit, kræver to BSEP-vesikelprodukter
Kun til forskningsbrug. Ikke beregnet til terapeutisk eller diagnostisk brug hos dyr eller mennesker.
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 100 analyser |
| Emballage | Flaske |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved -20 °C;. |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Form | Frosset |
| Produkttype | Analysereagenssæt |