Få mere at vide
Erlab BSC Solis Premium 900
Artikelnummer. 31793963 Shop alle Erlab produkter
Skift visning
Støjniveau:
63 dBA
Artikelnummer. Støjniveau
31793963 63 dBA
1 options
Artikelnummer. 31793963 Leverandør Erlab Leverandørnr. NORHOT19855
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Giver et sikkert arbejdsmiljø takket være sin højtydende filtreringsteknologi. Kompakt, ergonomisk og designet til at opfylde kravene fra moderne laboratorier, sikrer den optimal beskyttelse for brugeren, prøverne og arbejdsmiljøet.
  • Udstyr og muligheder for Erlab kabinetter og sikkerhedsskabe: Dette udstyr kompletterer og tilpasser Erlab kanalløse kabinetter og mikrobiologiske sikkerhedsskabe til de specifikke krav i hvert laboratorium. Hver mulighed er designet og valideret til Erlab at kunne integreres uden at gå på kompromis med udstyrets indeslutnings- og beskyttelsesegenskaber.
  • Designet og valideret af Erlab:
    • Komponenter konstrueret til et specifikt kabinet eller kabinetreference
    • Integration, der bevarer luftstrøm, indeslutning og operatørbeskyttelse
    • Materialer udvalgt til kemisk og biologisk resistens og nem dekontaminering
    • Kompatibel med Erlab forbundne overvågnings- og sikkerhedsprogrammer
  • Tilpas din arbejdsstation til dine protokoller: Udtagningsmuligheder, forrude og adgangsløsninger, dekontamineringssystemer, tætningstilbehør og indvendige installationer gør det muligt at konfigurere arbejdsstationen til de håndterede produkter, udstyret installeret inde i kabinettet og den ergonomi, operatøren kræver.
  • Installationen er designet til at blive udført hurtigt uden at påvirke certificeringen af udstyret, når det udføres efter Erlab instruktionerne.
  • Vigtige fordele:
    • Fabriksvalideret mulighed, fuldt kompatibel med måludstyret.
    • Opretholder ydeevne inden for inddæmning og operatørbeskyttelse.
    • Materialer egnet til laboratoriekemiske og biologiske miljøer.
    • Forbedrer ergonomi, alsidighed og brugervenlighed.
    • Hurtig installation uden at påvirke udstyrscertificeringen.
Tekniske data
Kammermateriale Rustfrit stål (304)
Produkttype Klasse II Biosikkerhedsskab
Støjniveau 63 dBA
Outlets 2
Strømforbrug 1300 W