Få mere at vide
Erlab BSC - Solis Premium 1800
Artikelnummer. 18823215 Shop alle Erlab produkter
Skift visning
Kammermateriale:
Rustfrit stål (316)
Artikelnummer. Kammermateriale
18823215 Rustfrit stål (316)
1 options
Artikelnummer. 18823215 Leverandør Erlab Leverandørnr. NORHOT19858
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Opdag Solis Premium 1800 biosikkerhedsskabet med avanceret sikkerhed, ergonomisk opbygning og intelligente kontroller til forskning og uddannelse.
  • Eksterne dimensioner (mm): L 2025 x W 820 x H 1506 (passer gennem 80 cm døre med åbne paneler)
  • Overholdelse af standarder: Klasse 100 - ISO5, ISO-14644:2015 / EN 12469-2000 overholder
  • Filtrering: HEPA H14-filtre til forsynings- og udsugningsluft, der fjerner 99,995% MPPS ifølge EN 1822-1:2019
  • Dobbelt ventilationssystem for ensartet beskyttelse
  • GMP Luftstrøm for optimeret ren luftydelse
  • Elektrisk betjent forrude med patenteret rengøringssystem
  • Arbejdsrum og arbejdsflade i børstet 316 L rustfrit stål med sideglasplader
  • Intuitiv touchskærm med visuel og hørbar alarm for nem overvågning
  • Stemmestyring og integreret webcam til avanceret brugerinteraktion
  • To stikkontakter med beskyttelsesdæksel for sikker forbindelse
  • Energieffektiv LED-belysning til klar belysning i arbejdsområdet
  • Spænding - Frekvens: 230 V - 50 Hz
  • Strømforbrug: 550 W
  • Luftstrømshastighed: 1480 m3/t
Especificaciones
Kammermateriale Rustfrit stål (316)
Produkttype Klasse II Biosikkerhedsskab
Model- Solis Premium 1800
Støjniveau 65 dBA
Outlets 2
Strømforbrug 290 W
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.