Få mere at vide
Erlab BSC - Solis Essentiel 1500
Artikelnummer. 18056272 Shop alle Erlab produkter
Skift visning
Kammermateriale:
Rustfrit stål (304)
Artikelnummer. Kammermateriale
18056272 Rustfrit stål (304)
1 options
Artikelnummer. 18056272 Leverandør Erlab Leverandørnr. NORHOT19835
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Opdag Solis Essentiel 1500 biosikkerhedsskabet med kompakt design, avanceret sikkerhed og intuitiv styring til forskning og uddannelse.
  • Model: Solis Essentiel 1500
  • Eksterne dimensioner (mm) uden base: L 1635 x W 820 x H 1421 (passer gennem 80 cm brede døre med åbne paneler)
  • Sikkerhed: Klasse 100 - ISO5, NF EN ISO-14644-1:2015 / EN 12469-2000 overholder
  • Filtrering: HEPA H14 til luftstrøm og udsugning (99,995% MPPS, EN 1822-1:2019)
  • Dobbelt ventilationssystem
  • Materialer: 304 L børstet rustfrit stålkammer og arbejdsflade med glaserede sidepaneler
  • Elektrisk betjent forrude med patenteret rengøringsapparat, intuitiv touchskærm med visuel og hørbar alarm, 2 stikkontakter med beskyttelsesdæksel og LED-belysning til arbejdsområdet
  • Spænding: 230 V - 50 Hz
  • Strømforbrug: 550 W
  • Luftstrøm: 1240 m3/t
Tekniske data
Kammermateriale Rustfrit stål (304)
Produkttype Klasse II Biosikkerhedsskab
Model- Solis Essentiel 1500
Støjniveau 60 dBA
Outlets 2
Strømforbrug 290 W