Få mere at vide
ERLAB BSC - Solis Classic 1200
Artikelnummer. 30484793 Shop alle Erlab produkter
Skift visning
Kammermateriale:
Rustfrit stål (304)
Artikelnummer. Kammermateriale
30484793 Rustfrit stål (304)
1 options
Artikelnummer. 30484793 Leverandør ERLAB Leverandørnr. NORHOT19843
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Mikrobiologisk sikkerhedsskab giver optimal beskyttelse af operatøren
  • ERLAB Microbiological Safety Cabinet er designet til at give avanceret beskyttelse for laboratoriepersonale, prøver og det omgivende miljø, når der arbejdes med patogene eller følsomme biologiske stoffer.
  • Den har højeffektive HEPA- eller ULPA-filtre, der opfanger op til 99,999 % af luftbårne partikler, hvilket sikrer et forurenende arbejdsområde og molekylær filtrering
  • Den unidirektionelle laminære luftstrøm skaber en steril, partikelkontrolleret zone, som markant reducerer risikoen for krydskontaminering under håndteringsprocedurer
  • Det ergonomiske design, inklusive en skrånende frontramme og rummeligt arbejdsområde, forbedrer brugerkomfort og synlighed under længere tids brug
  • Erlabs mikrobiologiske sikkerhedskabinet understøtter en bred vifte af anvendelser inden for mikrobiologi, cellekultur, molekylærbiologi og lægemiddelkvalitetskontrol
  • Overholdelse af internationale standarder som EN 12469 og ISO 14644-1 sikrer certificeret ydeevne og brugersikkerhed
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 12469-2000
Kammermateriale Rustfrit stål (304)
Produkttype Biosikkerhedsskabe
Støjniveau 56 dBA
Outlets 2
Strømforbrug 170 W
Beholdere 2
Havne USB-A, DOP
Spænding 230 V