Beskrivelse
Thermo Scientific™ Pierce BS3 (Sulfo-DSS) er bis(sulfosuccinimidyl)suberat, et amin-til-amin-tværbinder, der er homobifunktionelt, vandopløseligt, ikke-spaltbart og membranuigennemtrængeligt.
- Reaktive grupper: sulfo-NHS ester (begge ender)
- Reaktiv overfor: aminogrupper (primære aminer)
- Amin-reaktiv Sulfo-NHS-ester reagerer hurtigt med ethvert primært aminholdigt molekyle
- Vandopløselig; sammenligne med DSS
- Membran-uigennemtrængelig, giver mulighed for celleoverflademærkning
- Krystallinsk reagens med høj renhed kan bruges til at skabe tværbundne konjugater med høj renhed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk reaktivitet | Amin-amin |
| Spaltbar | Nej |
| Molekylvægt (g/mol) | 572.43 |
| PEGyleret | Nej |
| Afstandsarmslængde | 11,4 Å |
| Indhold og opbevaring | Efter modtagelse opbevares tørret ved 4 °C. |
| Cellepermeabilitet | Nej |
| Forsendelsestilstand | Omgivende |
| Produktlinje | Nej-vej, Pierce |
| Mærkningsmetode | Kemisk mærkning |
| Vis mere |