Få mere at vide
Thermo Scientific™ BS3 (bis(sulfosuccinimidyl)suberat)
Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
50 mg
8 x 2 mg
10 x 2 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
50mg
Pakke med 10
Pakke med 8
Beskrivelse
Thermo Scientific™ Pierce BS3 (Sulfo-DSS) er bis(sulfosuccinimidyl)suberat, et amin-til-amin-tværbinder, der er homobifunktionelt, vandopløseligt, ikke-spaltbart og membranuigennemtrængeligt.
Highlights:
- Crosslink cell-surface proteins before cell lysis and immunoprecipitation
- Identify receptor-ligand interactions by chemical crosslinking
- “Fix” protein interactions to allow identification of weak or transient protein interactions
- Identify near-neighbor protein interactions
- Protein crosslinking to create bioconjugates via single-step reactions
- Immobilize proteins onto amine-coated surfaces
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk reaktivitet | Amine-to-Amine |
| Spaltbar | No |
| Formulering | Bis(sulfosuccinimidyl) suberate; solid |
| Membran permeabel | No |
| Molekylvægt (g/mol) | 572.43 |
| PEGyleret | No |
| Tilstrækkelig til | 28mL of typical 1X (1mM) reaction solution (total), or 8 separate uses |
| Afstandsarmslængde | 11.4Å |
| Mængde | 8 x 2 mg |
| Opløselighed | Water |
| Vis mere |