Få mere at vide
Thermo Scientific™ BS3 (bis(sulfosuccinimidyl)suberat)
Artikelnummer. 10249963 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
50 mg
8 x 2 mg
10 x 2 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
50mg
Pakke med 10
Pakke med 8
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10249963 50 mg 50mg
11841245 8 x 2 mg Pakke med 8
16091992 10 x 2 mg Pakke med 10
10075843 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10249963 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 21580
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28037
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Tværbind aminer til aminer med BS3; sammensat af sulfo-NHS-estergrupper adskilt af en 11,4A, vandopløselig spacerarm, der er anvendelig til celleoverfladeproteintværbinding.
Thermo Scientific™ Pierce BS3 (Sulfo-DSS) er bis(sulfosuccinimidyl)suberat, et amin-til-amin-tværbinder, der er homobifunktionelt, vandopløseligt, ikke-spaltbart og membranuigennemtrængeligt.
Højdepunkter:
  • Tværbind celleoverfladeproteiner før cellelyse og immunpræcipitation
  • Identificer receptor-ligand-interaktioner ved kemisk tværbinding
  • “Lave” proteininteraktioner for at muliggøre identifikation af svage eller forbigående proteininteraktioner
  • Identificer nær-nabo protein interaktioner
  • Proteintværbinding for at skabe biokonjugater via enkelttrinsreaktioner
  • Immobiliser proteiner på aminovertrukne overflader
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk reaktivitet Amin-amin
Spaltbar Nej
Molekylvægt (g/mol) 572.43
PEGyleret Nej
Afstandsarmslængde 11,4 Å
Indhold og opbevaring Efter modtagelse opbevares tørret ved 4 °C.
Cellepermeabilitet Nej
Forsendelsestilstand Omgivende
Produktlinje Pierce
Mærkningsmetode Kemisk mærkning
Tværbinder type Homobifunktionel
Reaktiv del Sulfo-NHS-ester
Afstandsstykke Medium (10 til 30 Å)
Form Pulver
Mængde 50 mg
Opløselighed Vand
Format Standard, engangsbrug, premium-kvalitet
Vandopløselig Ja
Produkttype Tværbinder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • PierceBS3,No-Weigh Format
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: BS3