Få mere at vide
Paragon Scientific™ BS/U/M Miniature Viscometer for Transparent Liquids
Viskositetsområde:
0.2 to 1 cSt
1 to 5 cSt
20 to 100 cSt
3 to 15 cSt
8 to 40 cSt
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- High Quality glass capillary viscometer
- Manufactured in accordance with ASTM D 445, D 446 and ISO 3104, 3105
Tekniske data
Tekniske data
| Viskositetsområde | 8 to 40 cSt |
| Kalibreret | No |
| Omtrentlig konstant | 0.04 |
| ASTM-numre | D 445, D 446 |
| Certificeringer/compliance | ASTM D 445, D 446 and ISO 3104, 3105 |
| Størrelse | M4 |
4 week lead-time