Få mere at vide
Paragon Scientific™ BS/IP/SL(S) Viscometer for Transparent Liquids (UKAS ISO 17025 certified)
Viskositetsområde:
1,05 min.
2,1 til 3 cSt
20 til 100 cSt
200 til 1000 cSt
2000 til 10.000 cSt
3,8 til 10 cSt
6 til 30 cSt
60 til 300 cSt
600 til 3000 cSt
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- High Quality glass capillary viscometer
- Manufactured in accordance with ASTM D 445, D 446 and ISO 3104, 3105
- Supplied with full UKAS ISO 17025 calibration
Tekniske data
Tekniske data
| Viskositetsområde | 1,05 min. |
| Kalibreret | Yes |
| Omtrentlig konstant | 0.0008 |
| ASTM-numre | D 445, D 446 |
| Certificeringer/compliance | ASTM D 445, D 446 and ISO 3104, 3105 |
| Inkluderer | UKAS ISO 17025 calibration |
| Størrelse | 1 |
8 week lead-time