Få mere at vide
Paragon Scientific™ BS/IP/RF U-Tube Reverse Flow for Transparent and Opaque Liquids
Click to view available options
Viskositetsområde:
0,6 til 3 cSt
2 til 10 cSt
20 til 100 cSt
20.000 til 100.000 cSt
200 til 1000 cSt
2000 til 10.000 cSt
6 til 30 cSt
60 til 300 cSt
60.000 til 300.000 cSt
600 til 3000 cSt
6000 til 30.000 cSt
Unit Size:
Hver
Description
- High Quality glass capillary viscometer
- Manufactured in accordance with ASTM D 445, D 446 and ISO 3104, 3105
Specifications
Specifications
| Viskositetsområde | 0,6 til 3 cSt |
| Kalibreret | No |
| Omtrentlig konstant | 0.003 |
| ASTM-numre | D 445, D 446 |
| Certificeringer/compliance | ASTM D 445, D 446 and ISO 3104, 3105 |
| Størrelse | 1 |
4 week lead-time