Få mere at vide
Paragon Scientific™ BS/IP/MSL Viscometer for Transparent Liquids
Viskositetsområde:
0.6 to 3 cSt
2 to 10 cSt
20 to 100 cSt
200 to 1000 cSt
6 to 30 cSt
60 to 300 cSt
600 to 3000 cSt
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- High Quality glass capillary viscometer
- Manufactured in accordance with ASTM D 445, D 446 and ISO 3104, 3105
Tekniske data
Tekniske data
| Viskositetsområde | 0.6 to 3 cSt |
| Kalibreret | No |
| Omtrentlig konstant | 0.003 |
| ASTM-numre | D 445, D 446 |
| Certificeringer/compliance | ASTM D 445, D 446 and ISO 3104, 3105 |
| Størrelse | 1 |
4 week lead-time