Få mere at vide
Xylem BS-AUS kalibreringsvæske 5 x 5 ml
Artikelnummer. 30484447
Skift visning
Mængde:
5 x 5 mL
Artikelnummer. Mængde
30484447 5 x 5 mL
1 options
Artikelnummer. 30484447 Leverandør Xylem Leverandørnr. 90521
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-10-2026
Kalibreringsvæske til kalibrering af AdBlue eller dieseludstødningsvæske (DEF) refraktometre.
  • Kalibreringsvæske
  • For refraktometre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Kalibreringsvæske
Brydningsindeks 1.3829
Til brug med (udstyr) Refraktometre
Mængde 5 x 5 mL