Få mere at vide
Brannan™ BS 718 Model Sodaglas M50 SP Petroleum Density Hydrometre
Specifik gravitationsområde:
0,650 til 0,700 g/ml
0,700 til 0,750 g/ml
0,750 til 0,800 g/ml
0,800 til 0,850 g/ml
0,850 til 0,900 g/ml
0,900 til 0,950 g/ml
1.050 til 1.100 g/ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Til overfladespænding 0,600 til 0,650 g/mL Skudladt, længde 270 mm, underopdelinger 0,001 g/mL, nøjagtighed± 0,0006 g/ml. Kalibreret ved 15 °C.
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 Pakke |
| Type | M50 SP Petroleum Density Hydrometer |
| Nøjagtighed | 0.001g/mL |
| Inkrementer | 0.001 g/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 387, ISO 649 |
| Længde (metrisk) | 270 mm |
| Ballast type | Stålhagl |
| Til brug med (applikation) | Petroleumsindustrien og svarer til IP 160 |
| Specifik gravitationsområde | 0,850 til 0,900 g/ml |