Få mere at vide
Brannan™ BS 718 M100 densitetshydrometre
Artikelnummer. 12879197
Skift visning
Specifik gravitationsområde:
0,700 til 0,800 g/ml
0,800 til 0,900 g/ml
0,900 til 1,000 g/ml
1.100 til 1.200 g/ml
1.200 til 1.300 g/ml
Inkluderer:
Beskyttelsesrør i plast
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Specifik gravitationsområde Inkluderer Pakningsstørrelse
12879197 0,800 til 0,900 g/ml Beskyttelsesrør i plast Hver
12869197 0,700 til 0,800 g/ml Beskyttelsesrør i plast Hver
12889197 0,900 til 1,000 g/ml Beskyttelsesrør i plast Hver
12809207 1.100 til 1.200 g/ml Beskyttelsesrør i plast Hver
12819207 1.200 til 1.300 g/ml Beskyttelsesrør i plast Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12879197 Leverandør Brannan™ Leverandørnr. 10/402/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    121.00 DKK
    102.15 DKK / Pakke med 1
    Spare 18.85 DKK
    15% Slukket
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Til rapportering af den målte vægtfylde af en væske i forhold til vand. Brannan™ BS 718 M100 densitetshydrometre er fremstillet af sodaglas, stålballast og syntetisk voksharpiks.
  • BS 718: 1991 er generelt på linje med ISO 387 og ISO 649
  • Med en rækkevidde på 0,100 g/ml
  • Tilgængelig til adskillige vægtfyldeområder
  • Justeret ved 20 °C
  • Inkluderer beskyttende plastikrør
  • Fås til både lav og medium overfladespænding
  • 250 mm i længden
  • Opdelt for hver 0,002 g/ml
Tekniske data
Mængde 1 Pakke
Type M100 Densitet Hydrometer
Nøjagtighed 0.002g/mL
Inkrementer 0.002 g/mL
Certificeringer/compliance ISO 387, ISO 649
Længde (metrisk) 250 mm
Inkluderer Beskyttelsesrør i plast
Til brug med (applikation) Justeret til lav overfladespænding
Specifik gravitationsområde 0,800 til 0,900 g/ml