Få mere at vide
Brannan™ BS 718 M100 densitetshydrometre
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12869197
Skift visning
Specifik gravitationsområde:
0,700 til 0,800 g/ml
0,800 til 0,900 g/ml
0,900 til 1,000 g/ml
1.100 til 1.200 g/ml
1.200 til 1.300 g/ml
Inkluderer:
Beskyttelsesrør i plast
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Specifik gravitationsområde Inkluderer unitSize
12869197 0,700 til 0,800 g/ml Beskyttelsesrør i plast Hver
12879197 0,800 til 0,900 g/ml Beskyttelsesrør i plast Hver
12889197 0,900 til 1,000 g/ml Beskyttelsesrør i plast Hver
12809207 1.100 til 1.200 g/ml Beskyttelsesrør i plast Hver
12819207 1.200 til 1.300 g/ml Beskyttelsesrør i plast Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12869197 Leverandør Brannan™ Leverandørnr. 10/401/0
Kun null tilbage
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Til rapportering af den målte vægtfylde af en væske i forhold til vand. Brannan™ BS 718 M100 densitetshydrometre er fremstillet af sodaglas, stålballast og syntetisk voksharpiks.
  • BS 718: 1991 er generelt på linje med ISO 387 og ISO 649
  • Med en rækkevidde på 0,100 g/ml
  • Tilgængelig til adskillige vægtfyldeområder
  • Justeret ved 20 °C
  • Inkluderer beskyttende plastikrør
  • Fås til både lav og medium overfladespænding
  • 250 mm i længden
  • Opdelt for hver 0,002 g/ml
Especificaciones
Mængde 1 Pakke
Type M100 Densitet Hydrometer
Nøjagtighed 0.002g/mL
Inkrementer 0.002 g/mL
Certificeringer/compliance ISO 387, ISO 649
Længde (metrisk) 250 mm
Inkluderer Beskyttelsesrør i plast
Ballast type Stålhagl
Til brug med (applikation) Justeret til lav overfladespænding
Specifik gravitationsområde 0,700 til 0,800 g/ml
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.