Få mere at vide
Brannan™ BS 718 M100 densitetshydrometre
Beskrivelse
Til rapportering af den målte vægtfylde af en væske i forhold til vand. Brannan™ BS 718 M100 densitetshydrometre er fremstillet af sodaglas, stålballast og syntetisk voksharpiks.
- BS 718: 1991 er generelt på linje med ISO 387 og ISO 649
- Med en rækkevidde på 0,100 g/ml
- Tilgængelig til adskillige vægtfyldeområder
- Justeret ved 20 °C
- Inkluderer beskyttende plastikrør
- Fås til både lav og medium overfladespænding
- 250 mm i længden
- Opdelt for hver 0,002 g/ml
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 Pakke |
| Type | M100 Densitet Hydrometer |
| Nøjagtighed | 0.002g/mL |
| Inkrementer | 0.002 g/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 387, ISO 649 |
| Længde (metrisk) | 250 mm |
| Inkluderer | Beskyttelsesrør i plast |
| Baume Range | 1,2 til 1,3 g/ml |
| Til brug med (applikation) | Justeret til medium overfladespænding |
| Specifik gravitationsområde | 1.200 til 1.300 g/ml |