Få mere at vide
Brannan™ BS 718 Model Soda Glas Density Hydrometre
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-8006783
Specifik gravitationsområde:
0,700 til 0,750 g/ml
0,750 til 0,800 g/ml
0,800 til 0,850 g/ml
0,850 til 0,900 g/ml
0,900 til 0,950 g/ml
0,950 til 1.000 g/ml
1,250 til 1,300 g/ml
1.000 til 1.050 g/ml
1.050 til 1.100 g/ml
1.100 til 1.150 g/ml
1.150 til 1.200 g/ml
1.200 til 1.250 g/ml
1.350 til 1.400 g/ml
1.400 til 1.450 g/ml
1.450 til 1.500 g/ml
1.500 til 1.550 g/ml
1.550 til 1.600 g/ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12809187
Brand: Brannan™ 10/305/0
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Skudbelastede densitetshydrometre til en række forskellige overfladespændingsområder.
Skudfyldte densitetshydrometre til overfladespænding 0,700 til 0,750 g/mL
  • Skudladt
  • Længde 190 mm
  • Målestoksinddeling 0,002
  • Nøjagtighed± 0,002 g/ml
Tekniske data
Mængde 1 stk.
Type Densitets hydrometer
Nøjagtighed 0.002 g/mL
Inkrementer 0.002 g/mL
Certificeringer/compliance ISO 387, ISO 649
Længde (metrisk) 190 mm
Ballast type Stålhagl
Til brug med (applikation) Justeret til lav overfladespænding
Specifik gravitationsområde 0,850 til 0,900 g/ml