Få mere at vide
Brannan™ BS 718 Model Soda Glas Density Hydrometre
Beskrivelse
Skudfyldte densitetshydrometre til overfladespænding 0,700 til 0,750 g/mL
- Skudladt
- Længde 190 mm
- Målestoksinddeling 0,002
- Nøjagtighed± 0,002 g/ml
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 stk. |
| Type | Densitets hydrometer |
| Nøjagtighed | 0.002 g/mL |
| Inkrementer | 0.002 g/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 387, ISO 649 |
| Længde (metrisk) | 190 mm |
| Ballast type | Stålhagl |
| Baume Range | 0,8 til 0,85 g/ml |
| Til brug med (applikation) | Justeret til lav overfladespænding |
| Specifik gravitationsområde | 0,800 til 0,850 g/ml |