Få mere at vide
Brannan™ BS 718 Model Soda Glas Density Hydrometre
Specifik gravitationsområde:
0,700 til 0,750 g/ml
0,750 til 0,800 g/ml
0,800 til 0,850 g/ml
0,850 til 0,900 g/ml
0,900 til 0,950 g/ml
0,950 til 1.000 g/ml
1,250 til 1,300 g/ml
1.000 til 1.050 g/ml
1.050 til 1.100 g/ml
1.100 til 1.150 g/ml
1.150 til 1.200 g/ml
1.200 til 1.250 g/ml
1.350 til 1.400 g/ml
1.400 til 1.450 g/ml
1.450 til 1.500 g/ml
1.500 til 1.550 g/ml
1.550 til 1.600 g/ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Skudfyldte densitetshydrometre til overfladespænding 0,700 til 0,750 g/mL
- Skudladt
- Længde 190 mm
- Målestoksinddeling 0,002
- Nøjagtighed± 0,002 g/ml
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 stk. |
| Type | Densitets hydrometer |
| Nøjagtighed | 0.002 g/mL |
| Inkrementer | 0.002 g/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 387, ISO 649 |
| Længde (metrisk) | 190 mm |
| Ballast type | Stålhagl |
| Til brug med (applikation) | Justeret til medium overfladespænding |
| Specifik gravitationsområde | 1.450 til 1.500 g/ml |