Få mere at vide
BS-181 hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivelse
BS-181 hydrochloride is a highly selective CDK7 inhibitor with IC50 of 21 nM, and > 40-fold selective for CDK7 than CDK1, 2, 4, 5, 6, or 9.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | BS-181 hydrochloride |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1397219-81-6 |
| Farve | Off-White |
| Mængde | 5 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C22H33ClN6 |
| Til brug med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Opløselighedsinformation | H2O : 100 mg/mL (239.81 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 50 mg/mL (119.91 mM) |
| SMIL | CC(C1=C(N=C(C=C2NCC3=CC=CC=C3)NCCCCCCN)N2N=C1)C.[H]Cl |
| Vis mere |