missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ BS 181 dihydrochloride
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18726519
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18726519 50 mg
18714878 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18726519 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 5608/50

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Selective cdk7 inhibitor

BS 181 dihydrochloride is a selective cdk7 inhibitor (IC50 = 21 nM). Displays >40-fold selectivity for cdk7 over other cdks. Promotes cell cycle arrest and apoptosis in a range of cancer cells in vitro and inhibits MCF-7 tumor xenograft growth in mice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N5-(6-Aminohexyl)-3-(1-methylethyl)-N7-(phenylmethyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-5,7-diamine dihydrochloride
CAS 1883548-83-1
Mængde 50 mg
Mål Cyclin-dependent Kinase Inhibitors
Molekylær formel C22H32N6.2HCl
Formel vægt 453.45
Renhed >99%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.