Få mere at vide
asecos™ Børsteholderindsats
Artikelnummer. 17856356 Shop alle asecos produkter
Skift visning
Materiale:
Stål
Artikelnummer. Materiale
17856356 Stål
1 options
Artikelnummer. 17856356 Leverandør asecos™ Leverandørnr. 8634
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Børsteholderindsatsen er ideel til en skylletank.
  • Børsteholderindsats til skylletank.
  • Mål: 23 x 13 cm
Tekniske data
Farve Grå
Materiale Stål
Vægt (engelsk) 0.66 lb.
Vægt (metrisk) 0.3 kg