Description
- Acme gevindende
- Må ikke autoklaveres
- Polyester børster
- Snoet zink
- Plasthåndtag
Specifications
Specifications
| Produkttype | Børste |
| Børstehår type | Medium/Stiv |
| Farvekodet | Nej |
| Håndtag Materiale | Plast |
| Håndtag Type | Acme tråd |
| Tip Type | Bent |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Genanvendelig |
| Show More |