Få mere at vide
Brucine
Artikelnummer. 15463799
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15463799 5 g 5g
15473799 25 g 25g
15483799 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15463799 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J61178.06
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 357-57-3 | C23H26N2O4 | 394,471 g/mol
Brucine bruges som en denaturerende alkohol, smøremiddeladditiv, adskillelse af racemiske blandinger. Foreslået at reducere inflammatoriske mediatorer, herunder COX-2, PGE2 og thromboxan B2. I stand til at inducere celleapoptose med cytotoksiske og antiproliferative virkninger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Brucine bruges som en denaturerende alkohol, smøremiddeladditiv, separation af racemiske blandinger. Foreslået at reducere inflammatoriske mediatorer, herunder COX-2, PGE2 og thromboxan B2. I stand til at inducere celleapoptose med cytotoksiske og antiproliferative virkninger.
Opløselighed Opløselig i
alkohol, chloroform og
benzen
, let opløselig i vand, ether og glycerol Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 357-57-3
Molekylær formel C23H26N2O4
Molekylvægt (g/mol) 394.471
MDL nummer MFCD00005942
InChI nøgle RRKTZKIUPZVBMF-VLTSECPOSA-N
Synonym brucine, anhydrous, brucine:strychnidin-10-one,2,3-dimethoxy
PubChem CID 51413923
IUPAC navn (4aR,5aS,8aR,13aS,15aR,15bS)-10,11-dimethoxy-4a,5,5a,7,8,13a,15,15a,15b,16-decahy dro-2H-4,6-metanoindolo[3,2,1-ij]oxepino[2,3,4-de]pyrrolo[2,3-h]quinolin-14-on
SMIL COC1=C(C=C2C(=C1)C34CCN5C3CC6C7C4N2C(=O)CC7OCC=C6C5)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Brucine
Smeltepunkt 175°C to 178°C (decomposition)
Farve Hvid
Mængde 5 g
FN nummer UN1570
Beilstein 63046
Merck Index 14,1455
Opløselighedsinformation Soluble in alcohol,chloroform,and benzene,slightly soluble in water,ether,and glycerol
Optisk rotation −118° (c=2.5 in Chloroform)
Formel vægt 394.47
Fysisk form Pulver