Få mere at vide
Brucine sulfate hydrate, 98+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10256940 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10256940 25 g Glass bottle 25g
10239493 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10256940 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 218170250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 652154-10-4
Molekylær formel C46H54N4O12S
Molekylvægt (g/mol) 887.01
MDL nummer MFCD00013472
InChI nøgle HCMSIGALSOEZRW-MDQLRNFDSA-N
Synonym brucine sulfate salt
PubChem CID 118797651
IUPAC navn 10,11-dimethoxy-4a,5,5a,7,8,13a,15,15a,15b,16-decahydro-2H-4,6-methanoindolo[3,2,1-ij]oxepino[2,3,4-de]pyrrolo[2,3-h]quinoline-14-one;sulfuric acid;hydrate
SMIL OS(O)(=O)=O.[H][C@]12C[C@@]3([H])C4=CCO[C@@]5([H])CC(=O)N6C([C@@]35[H])[C@]1(CCN2C4)C1=C6C=C(OC)C(OC)=C1.[H][C@]12C[C@@]3([H])C4=CCO[C@@]5([H])CC(=O)N6C([C@@]35[H])[C@]1(CCN2C4)C1=C6C=C(OC)C(OC)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Brucine sulfate hydrate
Smeltepunkt 180.0°C
Farve White to Beige
Antændelsesrest 0.1% max.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98+%
Emballage Glass bottle
Mængde 25 g
Følsomhed (to nitrate) Passes Test
Specifik rotation − 24.00
Formel vægt 443.5
Procent renhed 98+%
Uopløseligt stof (in water) Passes test
Fysisk form Fine Crystalline Powder or Crystals
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Brucine sulfate hydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.