Få mere at vide
Brucinsulfathydrat, 98% (tør vægt), vand <13%
Artikelnummer. 11436390
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11436390 100 g 100g
11426390 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11436390 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19943.22
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 652154-10-4 | C46H54N4O12S | 887,01 g/mol
Brucine sulfathydrat bruges som et værktøj til stereospecifikke kemiske synteser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Brucine sulfat hydrat bruges som et
værktøj til stereospecifikke kemiske synteser.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares væk fra oxidationsmidler. Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 652154-10-4
Molekylær formel C46H54N4O12S
Molekylvægt (g/mol) 887.01
MDL nummer MFCD00013472
InChI nøgle HCMSIGALSOEZRW-MDQLRNFDSA-N
Synonym brucine sulfate salt
PubChem CID 118797651
IUPAC navn 10,11-dimethoxy-4a,5,5a,7,8,13a,15,15a,15b,16-decahydro-2H-4,6-methanoindolo[3,2,1-ij]oxepino[2,3,4-de]pyrrolo[2,3-h]quinolinsulfursyre-14-hydrat;
SMIL OS(O)(=O)=O.[H][C@]12C[C@@]3([H])C4=CCO[C@@]5([H])CC(=O)N6C([C@@]35[H])[C@]1(CCN2C4)C1=C6C=C(OC)C(OC)=C1.[H][C@]12C[C@@]3([H])C4=CCO[C@@]5([H])CC(=O)N6C([C@@]35[H])[C@]1(CCN2C4)C1=C6C=C(OC)C(OC)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Brucine sulfate hydrate
Smeltepunkt 191 °C til 196 °C (dekomponering)
Assay Procent Noter (tørvægt), vand< 13 %
Mængde 100 g
FN nummer UN2811
Følsomhed Hygroskopisk
Merck Index 14,1455
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 443,52 (Vandfri)
Procent renhed 98%