Få mere at vide
Brucine sulfat heptahydrat, 98+%, ACS reagens, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10196790 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10196790 25 g Glasflaske 25g
10025660 10 g Glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10196790 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 403290250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 60583-39-3 | C46H68N4O19S | 1013.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60583-39-3
Molekylær formel C46H68N4O19S
Molekylvægt (g/mol) 1013.12
MDL nummer MFCD00150159
InChI nøgle PPJIVFYMRNHHTJ-UMRIXEKQSA-N
Synonym brucinesulfateheptahydrate fornitrateanalysis
PubChem CID 126969999
IUPAC navn (4aR,5aR,8aR,13aR,15aS,15bR)-10,11-dimethoxy-4a,5,5a,7,8,13a,15,15a,15b,16-decahydro- 2H-4,6-methanoindolo[3,2,1-ij]oxepino[2,3,4-de]pyrrolo[2,3-h]quinolin-14-on;svovlsyre syre; heptahydrat
SMIL O.O.O.O.O.O.O.OS(O)(=O)=O.COC1=CC2=C(C=C1OC)C13CCN4CC5=CCO[C@H]6CC(=O)N2[C@H]1[C@H]6[C@H]5C[C@@H]34.COC1=CC2=C(C=C1OC)C13CCN4CC5=CCO[C@H]6CC(=O)N2[C@H]1[C@H]6[C@H]5C[C@@H]34
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Brucine sulfate heptahydrate
Farve Hvid
Antændelsesrest 0.1% max.
Tab ved tørring 13.0% max. (1 g, 105°C, 6 hrs)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98+%
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Følsomhed (to nitrate) Passes Test
Merck Index 15, 1464
Formel vægt 1013.13
Klarhed Passes test
Procent renhed 98+%
Grad ACS-reagens
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Brucine sulfate heptahydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.