Få mere at vide
Brucine sulfat heptahydrat, 98+%, ACS reagens, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Brucine sulfate heptahydrate |
| Farve | Hvid |
| Antændelsesrest | 0.1% max. |
| Tab ved tørring | 13.0% max. (1 g, 105°C, 6 hrs) |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 98+% |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 10 g |
| Følsomhed | (to nitrate) Passes Test |
| Merck Index | 15, 1464 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Brucine sulfate heptahydrate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 2
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- H330-Livsfarlig ved indånding.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- H300-Livsfarlig ved indtagelse.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.