Få mere at vide
(-)-Brucine, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 357-57-3 |
| Smeltepunkt | 175°C to 178°C |
| MDL nummer | MFCD00005942 |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | (-)-Brucine, 2,3-Dimethoxy strychnine, (-)-Brucine |
| Molekylvægt (g/mol) | 394.46 |
| Grad | Research |