Få mere at vide
Brucine dihydrat, 99%
Artikelnummer. 10782391 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10782391 100 g Glasflaske 100g
10503531 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10782391 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 163501000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 145428-94-0 | C23H27N2O4 | 395,48 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 145428-94-0
Molekylær formel C23H27N2O4
Molekylvægt (g/mol) 395.48
MDL nummer MFCD00005942
InChI nøgle RRKTZKIUPZVBMF-IBTVXLQLSA-O
Synonym brucine dihydrate, 10,11-dimethoxystrychnine, 10,11-dimethoxystrychnine dihydrate
PubChem CID 69897601
IUPAC navn (4aR,5aS,8aR,13aS,15aS,15bR)-10,11-dimethoxy-4a,5,5a,7,8,13a,15,15a,15b,16-decahydro-2 H-4,6-metanoindolo[3,2,1-ij]oxepino[2,3,4-de]pyrrolo[2,3-h]quinolin-14-on;dihydrat
SMIL COC1=CC2=C(C=C1OC)[C@@]13CC[NH+]4CC5=CCO[C@H]6CC(=O)N2[C@H]1[C@H]6[C@H]5C[C@@H]34
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Brucine dihydrate
Navn note 99%
Smeltepunkt 174 °C til 179 °C
Farve Hvid til beige
Tab ved tørring 6,0% til 9,5% (105 °C, 3 timer)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Mængde 100 g
Merck Index 14, 1455
Specifik rotation -123
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: let opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, kloroform og benzen, let opløselige i ether, glycerol og ethylacetat
Formel vægt 430.5
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystaller eller pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Brucine dihydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.