Få mere at vide
Brucine dihydrate, 98%
Artikelnummer. 11461980
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11461980 10 g 10g
11471980 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11461980 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16251.09
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 5892-11-5 | C6H3FeK3O12 | 440.22 g/mol
Opløsningsmiddel Brucindihydrat bruges som opløsningsmiddel til chirale syrer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelse OpløsningsmiddelBrucindihydrat bruges som opløsningsmiddel
til chirale syrer.
Opløselighed
Opløselig i methanol. Delvist opløselig Blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, baser og stærke reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5892-11-5
MDL nummer MFCD00149384
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Brucine dihydrate
Smeltepunkt 176°C to 178°C
Molekylær formel C6H3FeK3O12
Mængde 10 g
FN nummer UN1570
Opløselighedsinformation Soluble in methanol. Partially soluble Miscible with water.
InChI nøgle YXTWCYYDGRBUDE-UHFFFAOYSA-K
SMIL C(=O)(C(=O)O)O.C(=O)(C(=O)[O-])O.C(=O)(C(=O)[O-])[O-].[K+].[K+].[K+].[Fe]
IUPAC navn trikalium;2-hydroxy-2-oxoacetat;jern;oxalat;oxalsyre
Molekylvægt (g/mol) 440.22
PubChem CID 131675837
Formel vægt 430.50 (394.47 Anhydrous)
Procent renhed 98%